Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40) 10% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
PIER85124EA 181 EUR
PIER85124
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40) 10% in wässriger Lösung
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40)
MDL: MFCD00132851
CAS-Nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6