4-n-Nonylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15629000EA 34 EUR
EHERC15629000
4-n-Nonylphenol
4-n-Nonylphenol
Formel: C₁₅H₂₄O
Molecular Weight: 220,35 g/mol
MDL: MFCD00002396
CAS-Nummer: 104-40-5
EINECS: 203-199-4
UN: 2430
ADR: 8,III