2-Ethylhexylsalicylat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16903520EA
46
EUR
EHERC16903520
2-Ethylhexylsalicylat
2-Ethylhexylsalicylat
Formel:
C₁₅H₂₂O₃ Molecular Weight: 250,34 g/mol |
MDL:
MFCD00053300 CAS-Nummer: 118-60-5 EINECS: 204-263-4 |