2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALD65003-5GEA
96.4
EUR
SIALD65003-5G
SIALD65003-25G
SIALD65003-100G
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid
Formel:
C₄Cl₂O₃ Molecular Weight: 166,9500 g/mol |
MDL:
MFCD00005520 CAS-Nummer: 1122-17-4 EINECS: 214-343-0 |