1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8578-250MEA
110
EUR
COBBBB-8578-250M
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester
Formel:
C₁₃H₂₁BN₂O₃ Molecular Weight: 264,13 g/mol |
MDL:
MFCD09037503 CAS-Nummer: 1072944-26-3 |