1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
H27783.03EA 241 EUR
H27783.03 H27783.MD
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester
Formel: C₁₃H₂₁BN₂O₃
Molecular Weight: 264,13 g/mol
Schmelzpunkt: 84…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037503
CAS-Nummer: 1072944-26-3