4'-(4-Methyl-1-piperazinyl)acetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7B-061.10EA
0
EUR
BIOT7B-061.10
BIOT7B-061.5
BIOT7B-061.500
BIOT7B-061.1
4'-(4-Methyl-1-piperazinyl)acetophenon
4'-(4-Methyl-1-piperazinyl)acetophenon
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O |
MDL:
MFCD00023297 CAS-Nummer: 26586-55-0 EINECS: 247-827-5 |