(2-Butenyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L00502.14EA
110.24
EUR
L00502.14
L00502.06
(2-Butenyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥97%
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Formel:
C₂₂H₂₂ClP Schmelzpunkt: ∼ 225…230 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051868 CAS-Nummer: 13138-25-5 |