(4-Pentenyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

L01950.03EA 33.3 EUR
L01950.03 L01950.14 L01950.06
(4-Pentenyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
(4-Pentenyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₃H₂₄BrP
Schmelzpunkt: 194…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050215
CAS-Nummer: 56771-29-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR