(R)-(+)-Pulegon, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
82569-5MLEA 153 EUR
82569-5ML
(R)-(+)-Pulegon, Supelco®
(R)-(+)-Pulegon
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,23 g/mol
MDL: MFCD00063000
CAS-Nummer: 89-82-7
EINECS: 201-943-2