(R)-(+)-Pulegon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18665.0010EA 116 EUR
8.18665.9999 8.18665.0010
(R)-(+)-Pulegon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Pulegon
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063000
CAS-Nummer: 89-82-7
EINECS: 201-943-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 97 °C (15.99 mbar)
Vapor Pressure 0.16 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Refractive Index 1.4864 (20 °C, 589 nm)
Density 0.935 g/m3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR