4-(Trifluormethyl)nicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL518697-1GEA
61.6
EUR
SIAL518697-1G
4-(Trifluormethyl)nicotinsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 191,11 g/mol |
MDL:
MFCD00082626 CAS-Nummer: 158063-66-2 |