N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
Gefahr
H33661.MDEA 28.29 EUR
H33661.MD H33661.03
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel: C₈H₁₁N₃S
Molecular Weight: 181,25 g/mol
Schmelzpunkt: 238…243 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15525456
CAS-Nummer: 49600-35-3