2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäuremethylester, Supelco®
Lieferant: Merck
45692-250MGEA 85.8 EUR
45692-250MG
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäuremethylester, Supelco®
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäuremethylester
Formel: C₁₀H₉Cl₃O₃
CAS-Nummer: 4841-20-7