2,6-Bis(p-tolyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B24894.06EA
173
EUR
B24894.06
B24894.03
2,6-Bis(p-tolyl)pyridin ≥97%
2,6-Bis(p-tolyl)pyridin
Formel:
C₁₉H₁₇ Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006282 CAS-Nummer: 14435-88-2 EINECS: 238-409-3 |