Dysprosium(III)carbonat Tetrahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
15286.09 15286.18
15286.09EA 55.2 EUR
15286.09 15286.18
Dysprosium(III)carbonat Tetrahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Dysprosium(III)carbonat Tetrahydrat
Formel: C₃Dy₂O₉·4H₂O
Molecular Weight: 577,088 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150229
CAS-Nummer: 38245-35-1
EINECS: 225-770-7