Aluminiumperchlorat Nonahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11659.36EA 164 EUR
11659.36 11659.22
Aluminiumperchlorat Nonahydrat, Reagenzqualität
Aluminiumperchlorat Nonahydrat
Formel: AlCl₃O₁₂·9H₂O
Molecular Weight: 487,47 g/mol
Schmelzpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149130
CAS-Nummer: 81029-06-3
EINECS: 238-437-6
UN: 1481
ADR: 5.1,II