Calciumperchlorat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL401420-100GEA 57 EUR
SIAL401420-100G
Calciumperchlorat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumperchlorat Tetrahydrat
Formel: CaClO₄·4H₂O
MDL: MFCD00191895
CAS-Nummer: 15627-86-8
EINECS: 236-768-0