4,4-Dimethylcyclohexanol
Lieferant: Thermo Scientific
XXXXBTBG00026EAEA
0
EUR
XXXXBTBG00026EA
MAYBBTBG00026.0010
CHMPBTBG00026.250
MAYBBTBG00026DA
4,4-Dimethylcyclohexanol
4,4-Dimethylcyclohexanol
Formel:
C₈H₁₆O Molecular Weight: 128,2100 g/mol |
MDL:
MFCD00101954 CAS-Nummer: 932-01-4 |