1,3-Di-tert-butyltoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L11961.14EA 91 EUR
ABCRAB179366.0025 L11961.14
1,3-Di-tert-butyltoluol ≥98%
1,3-Di-tert-butyltoluol
Formel: C₁₅H₂₄
Molecular Weight: 204,36
Siedepunkt: 243…244 °C
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 0,860
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026300
CAS-Nummer: 15181-11-0
EINECS: 239-230-3