4'-Hydroxyacetophenonoxim
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0042.12EA 1154 EUR
PROOMM0042.12
4'-Hydroxyacetophenonoxim
4'-Hydroxyacetophenonoxim
Formel: C₈H₉NO₂
MDL: MFCD00481697
CAS-Nummer: 34523-34-7