Benzamidoxim 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26068.06EA
194
EUR
H26068.06
H26068.03
Benzamidoxim 95%
Benzamidoxim
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Schmelzpunkt: 72…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031485 CAS-Nummer: 613-92-3 EINECS: 210-361-8 |