4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2049-1GEA
159
EUR
COBBBB-2049-1G
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BFNO₄ Molecular Weight: 184,9176 g/mol |
MDL:
MFCD08277236 CAS-Nummer: 352530-22-4 |