3-Chlor-4-ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2725-25GEA
313
EUR
COBBBB-2725-25G
COBBBB-2725-5G
COBBBB-2725-1G
3-Chlor-4-ethoxyphenylboronsäure
3-Chlor-4-ethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BClO₃ |
MDL:
MFCD03701556 CAS-Nummer: 279261-81-3 |