2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2710-5GEA
556
EUR
COBBBB-2710-5G
COBBBB-2710-1G
2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure
2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BClO₃ |
MDL:
MFCD08235081 CAS-Nummer: 913835-30-0 |