4-Phenoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52950.03EA 34.9 EUR
H52950.03 H52950.06
4-Phenoxyphenylboronsäure ≥98%
4-Phenoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₃
Molecular Weight: 214,03 g/mol
Schmelzpunkt: 141…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093312
CAS-Nummer: 51067-38-0