3-Phenoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32879.MDEA
65.2
EUR
H32879.MD
H32879.03
3-Phenoxyphenylboronsäure ≥97%
3-Phenoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₁BO₃ Molecular Weight: 214,03 g/mol Schmelzpunkt: 138…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07780272 CAS-Nummer: 221006-66-2 |