4-Fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: CHEMPUR
FLUO010832.25GEA
386
EUR
FLUO010832.5G
FLUO010832.25G
FLUO010832.1G
CHMPFL10832.20
4-Fluorphenylboronsäurepinakolester
4-Fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₆BFO₂ Molecular Weight: 222,0637 g/mol |
MDL:
MFCD03453665 CAS-Nummer: 214360-58-4 |