5-Brom-2,4-difluorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-2081-1GEA
46.6
EUR
COBBOT-2081-1G
5-Brom-2,4-difluorbenzaldehyd
5-Brom-2,4-difluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₃BrF₂O |
MDL:
MFCD09842439 CAS-Nummer: 473416-91-0 |