4'-Methoxy-2-chloracetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO425260010EA 45.1 EUR
ACRO425260010
4'-Methoxy-2-chloracetophenon 97%
4'-Methoxy-2-chloracetophenon
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,6196 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1759
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %