1,1,1,3,3-Pentafluorbutan ≥99.5%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

H33737.18EA 28.6 EUR
H33737.18 H33737.30 H33737.0B
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan ≥99.5%
1,1,1,3,3-Pentafluorobutane
Formel: C₄H₅F₅
Siedepunkt: 40 °C
Dichte: 1,27
Flammpunkt: –20 °C (–4 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094115
CAS-Nummer: 406-58-6
EINECS: 430-250-1
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR