4-(Methylsulfanyl)-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL319694-1GEA 51.7 EUR
SIAL319694-1G
4-(Methylsulfanyl)-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)butanol
Formel: C₅H₁₂OS
Molecular Weight: 120,21
MDL: MFCD00002973
CAS-Nummer: 20582-85-8