Dysprosium(III)perchlorat Hexahydrat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
40574.NAEA 49.5 EUR
40574.NA 40574.NC
Dysprosium(III)perchlorat Hexahydrat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Dysprosium(III)perchlorat Hexahydrat
Formel: Cl₃DyO₁₂·6H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150227
EINECS: 237-838-3
UN: 3211
ADR: 5.1,II