4-Amino-2,5-dimethylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL126497-10GEA 136 EUR
SIAL126497-10G SIAL126497-5G
4-Amino-2,5-dimethylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,5-xylenol
Formel: C₈H₁₁NO
MDL: MFCD00007873
CAS-Nummer: 3096-71-7
EINECS: 221-449-0