Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD03352.1EA 0 EUR
MAYBCD03352.1
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Formel: C₂₄H₉F₁₈P
Molecular Weight: 670,28
MDL: MFCD00042428
CAS-Nummer: 175136-62-6
EINECS: 000-000-0