1,3-Di(p-tolyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL131091-5GEA
90.4
EUR
SIAL131091-5G
1,3-Di(p-tolyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Di(p-tolyl)-2-thioharnstoff
Formel:
C₁₅H₁₆N₂S |
MDL:
MFCD00008541 CAS-Nummer: 621-01-2 EINECS: 210-665-0 |