Kaliumacetat 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Essigsäure Kaliumsalz
R011EA 59.4 EUR
R011
Kaliumacetat 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg