4-Chlor-6-nitro-o-toluidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO326400050EA
96.8
EUR
ACRO326400050
4-Chlor-6-nitro-o-toluidin 97%
4-Chlor-6-nitro-o-toluidin
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186,60 g/mol Schmelzpunkt: 126…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320687 CAS-Nummer: 62790-50-5 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 132 °C |
GC | ≥96.0 % |