Phenethyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL420034-1GEA 39.3 EUR
SIAL420034-1G
Phenethyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Phenethyltrichlorsilan
Formel: C₈H₉Cl₃Si
MDL: MFCD00039290
CAS-Nummer: 940-41-0
EINECS: 213-371-0