Phenethyltrichlorsilan
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB111301.0025EA 0 EUR
ABCRAB111301.0025
Phenethyltrichlorsilan
Phenethyltrichlorsilan
Formel: C₈H₉Cl₃Si
MDL: MFCD00039290
CAS-Nummer: 940-41-0
EINECS: 213-371-0