2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP251EA
247
EUR
PROOBP251
2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenon
2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD00017172 CAS-Nummer: 1641-17-4 EINECS: 216-688-2 |