Geranylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW251704-5KG-KEA 848 EUR
SIALW251704-5KG-K SIALW251704-1KG-K
Geranylpropionat, Sigma-Aldrich®
Geranylpropionat
Formel: C₁₃H₂₂O₂
MDL: MFCD00027009
CAS-Nummer: 105-90-8
EINECS: 203-344-1