Bismut(III)isopropoxid
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
unter Argon abgefüllt
43938.06EA 574 EUR
43938.06
Bismut(III)isopropoxid
Bismut(III)isopropoxid
Formel: C₉H₂₁BiO₃
Molecular Weight: 386,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799065
CAS-Nummer: 15049-67-9
UN: 3181
ADR: 4.1,III