6'-Chlor-2',3'-difluoracetophenon ≥97%
Achtung
H33516.03EA 96.6 EUR
H33516.03 H33516.06
6'-Chlor-2',3'-difluoracetophenon ≥97%
6'-Chlor-2',3'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201051
CAS-Nummer: 1373920-86-5