2,3'-Dibrom-4'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL669458-1GEA
85.2
EUR
SIAL669458-1G
2,3'-Dibrom-4'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2,3'-Dibrom-4'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅Br₂FO Molecular Weight: 295,93 g/mol |
MDL:
MFCD07368759 CAS-Nummer: 435273-49-7 |