2,2,2-Trifluorethylformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL669083-5GEA 56.1 EUR
SIAL669083-5G SIAL669083-1G
2,2,2-Trifluorethylformiat, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethylformiat
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molecular Weight: 128,05 g/mol
MDL: MFCD06797733
CAS-Nummer: 32042-38-9
UN: 3272
ADR: 3,II