2,2,2-Trifluorethylformiat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27212.06EA 99.2 EUR
H27212.06 H27212.03
2,2,2-Trifluorethylformiat 95%
2,2,2-Trifluorethylformiat
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molecular Weight: 128,05 g/mol
Siedepunkt: 59…60 °C
Dichte: 1,317
Flammpunkt: 7 °C (45 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797733
CAS-Nummer: 32042-38-9
UN: 3272
ADR: 3,II