Ethylchlorfluoracetat
Lieferant: CHEMPUR
CHMPBTB11157.250EA 0 EUR
CHMPBTB11157.250 MAYBBTB11157.1
Ethylchlorfluoracetat
Ethylchlorfluoracetat
Formel: C₄H₆ClFO₂
Molecular Weight: 140,54 g/mol
MDL: MFCD00039333
CAS-Nummer: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2920
ADR: 8,II