Natriumbis(trimethylsilyl)amid 30% in THF
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Synonyme:
HMDS Natriumsalz
, Natriumbis(trimethylsilyl)amid
, N-Natriohexamethyldisilazan
, HMDS-Na
SILNSILS14980.100EA
62.5
EUR
SILNSILS14980.100
SILNSILS14980.250
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 30% in THF
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈NNaSi₂ Molecular Weight: 183,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009835 CAS-Nummer: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 2924 ADR: 3,II |