Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 20% in THF
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS13950.100EA
161
EUR
SILNSILS13950.100
SILNSILS13950.25
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 20% in THF
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈KNSi₂ |
MDL:
MFCD00010330 CAS-Nummer: 40949-94-8 EINECS: 424-100-2 |